Stampa…
5-Fluoroindole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-1H-indole
311920010 311922500 311920050 311920250
ACRO311920010EA 55.8 EUR
ACRO311920010 ACRO311922500 ACRO311920050 ACRO311920250
5-Fluoroindole 98%
5-Fluoroindole
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C (0,5 -rr)
Punto di fusione: 44…48 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005671
CAS Number: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %