Indole-5-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1670-81-1
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 124391
Formula:
C₉H₇NO₂ Punto di fusione: 208…212 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005678 CAS Number: 1670-81-1 EINECS: 216-799-6 |