Stampa…
Indole-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
122210010 122210050
ACRO122210010EA 38.7 EUR
ACRO122210010 ACRO122210050
Indole-5-carboxylic acid 98%
Indole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₂
Punto di fusione: 207…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005678
CAS Number: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 212 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %