Stampa…
Indole-3-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Indole-3-carboxylic acid
A12634.03 A12634.06 A12634.14
A12634.03EA 36.1 EUR
A12634.03 A12634.06 A12634.14
Indole-3-carboxylic acid ≥98%
Indole-3-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 771-50-6 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: ca 239° dec. Beilstein Reference: 129435
Formula: C₉H₇NO₂
Punto di fusione: ∼ 239 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005624
CAS Number: 771-50-6
EINECS: 212-231-6