Stampa…
Indole-3-carboxylic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
307610010 307610050
ACRO307610010EA 34.4 EUR
ACRO307610010 ACRO307610050
Indole-3-carboxylic acid 99%
Indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₂
Punto di fusione: 200…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005624
CAS Number: 771-50-6
EINECS: 212-231-6
Visualizza i codici
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %