Stampa…
Indole-4-carbonitrile
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-1H-indole, 1H-Indole-4-carbonitrile, 4-Cyanoindole
10007084-1 10007084-10 10007084-5 10007084-500
CAYM10007084-1EA 0 EUR
CAYM10007084-1 CAYM10007084-10 CAYM10007084-5 CAYM10007084-500
Indole-4-carbonitrile
Indole-4-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₂
Peso molecolare: 142,16 g/mol
MDL Number: MFCD00152045
CAS Number: 16136-52-0