Indole-3-carbonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1H-Indole-3-carbonitrile, 3-Cyano-1H-indole, 3-Cyanoindole
Purity: 98%
CAS No.: 5457-28-3
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Odour: Odourless
Melting Point: 177-182°
Beilstein Reference: 120888
MDL No.: MFCD00022717
Formula:
C₉H₆N₂ Peso molecolare: 142,16 g/mol Punto di ebollizione: 350 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 177…182 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022717 CAS Number: 5457-28-3 |