Stampa…
6-Bromoindole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-1H-indole
L17703.03 L17703.MD
L17703.03EA 156 EUR
L17703.03 L17703.MD
6-Bromoindole ≥98%
6-Bromoindole
Purity: 98% CAS No.: 52415-29-9 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Melting Point: 91-93° Boiling Point: 70-75°/0.01mm MDL No.: MFCD00238550
Formula: C₈H₆BrN
Peso molecolare: 196,05 g/mol
Punto di ebollizione: 70…75 °C (0,01 mmHg)
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238550
CAS Number: 52415-29-9