5-Bromoindole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-1H-indole
Purity: 99%
CAS No.: 10075-50-0
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Odour: Odourless
Melting Point: 89-92°
Beilstein Reference: 112877
MDL No.: MFCD00005670
Formula:
C₈H₆BrN Punto di fusione: 89…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005670 CAS Number: 10075-50-0 EINECS: 233-208-7 |