Stampa…
5-Bromoindole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 5-Bromo-1H-indole
107060050 107060250 107061000
ACRO107060050EA 29.6 EUR
ACRO107060050 ACRO107060250 ACRO107061000
5-Bromoindole 99%
5-Bromoindole
Formula: C₈H₆BrN
Peso molecolare: 196.05 g/mol
Punto di fusione: 89…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005670
CAS Number: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 92 °C
GC ≥98.5 %
Pore volume 0.80 to 1.00 ml/g
Carbon (C) ≥16 %
Volatile matter ≤4 % (110 °C)