Indene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 95-13-6
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5740
Odour: Aromatic
Melting Point: ca -2°
Boiling Point: 181-182°
Beilstein Reference: 635873
Merck Reference: 14,4939
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00003777
Formula:
C₉H₈ Punto di ebollizione: 181…182 °C Punto di fusione: ∼–2 °C Densità: 0,996 Flash Pt: 58 °C (136 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003777 CAS Number: 95-13-6 EINECS: 202-393-6 UN: 3295 ADR: 3,III Merck Index: 14,4939 |