Stampa…
Ninidrina, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
25905.107EA 29.6 EUR
25905.107 25905.153 25905.180
Ninidrina, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi
Ninidrina
Formula: C₉H₆O₄
Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 250…258 °C
Densità: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003791
CAS Number: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM