Ninidrina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 485-47-2
Molecular Formula: C9H6O4
Formula Weight: 178.14
Melting Point: 251° dec.
Beilstein Reference: 1910963
Merck Reference: 14,6554
MDL No.: MFCD00003791
Formula:
C₉H₆O₄ Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 251 °C (dec.) Densità: 0,862 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003791 CAS Number: 485-47-2 EINECS: 207-618-1 Merck Index: 14,6554 |