Stampa…
Ninidrina ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
415720100 415720250 415721000 415720010
ACRO415720100EA 43.6 EUR
ACRO415720100 ACRO415720250 ACRO415721000 ACRO415720010
Ninidrina ACS
Ninidrina
Formula: C₉H₆O₄
Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Densità: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003791
CAS Number: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point Passes test
Solubility Passes test
Identification Passes test
Sensitivity (to amino acids) Passes test