Stampa…
6-Methoxy-1-indanone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
334070050 334070250
ACRO334070050EA 41.7 EUR
ACRO334070050 ACRO334070250
6-Methoxy-1-indanone 98%
6-Methoxy-1-indanone
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 270 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 107…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021232
CAS Number: 13623-25-1
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥97.5 %