Stampa…
5-Bromo-1-indanone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
B25707.03 B25707.06
B25707.03EA 38.5 EUR
B25707.03 B25707.06
5-Bromo-1-indanone ≥97%
5-Bromo-1-indanone
Purity: 98% CAS No.: 34598-49-7 Molecular Formula: C9H7BrO Formula Weight: 211.06 Melting Point: 125-129° Beilstein Reference: 2357199
Formula: C₉H₇BrO
Peso molecolare: 211,06 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 125…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082718
CAS Number: 34598-49-7