5-Bromo-1-indanone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇BrO Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 126…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082718 CAS Number: 34598-49-7 |
Appearance | White to beige to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 130 °C |
GC | ≥96.0 % |