Stampa…
4-Phenylimidazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Phenyl-1H-imidazole
L02237.04 L02237.09
L02237.04EA 44.9 EUR
L02237.04 L02237.09
4-Phenylimidazole ≥98%
4-Phenylimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 670-95-1 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 143-145° Beilstein Reference: 2969
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,18 g/mol
Punto di ebollizione: 182…184 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 143…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005197
CAS Number: 670-95-1
EINECS: 211-580-1