Stampa…
2-Phenylimidazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Phenyl-1H-imidazole
B23858.14 B23858.22
B23858.14EA 38.1 EUR
B23858.14 B23858.22
2-Phenylimidazole ≥98%
2-Phenylimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 670-96-2 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Flash Point: 200°(392°F) Melting Point: 146-150° Boiling Point: 198-200°/7mm Beilstein Reference: 114011 MDL No.: MFCD00005186
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,18 g/mol
Punto di ebollizione: 198…200 °C (7 mmHg)
Punto di fusione: 146…150 °C
Densità: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 200 °C (392 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005186
CAS Number: 670-96-2
EINECS: 211-581-7