Stampa…
2-Phenylimidazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Phenyl-1H-imidazole
356430250 356431000
ACRO356430250EA 50.6 EUR
ACRO356430250 ACRO356431000
2-Phenylimidazole 98%
2-Phenylimidazole
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,18 g/mol
Punto di ebollizione: 335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 141…148 °C
Densità: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005186
CAS Number: 670-96-2
EINECS: 211-581-7
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 148 °C
GC ≥97.5 %