1,1'-Thiocarbonyldiimidazole tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
Purity: 90%
CAS No.: 6160-65-2
Molecular Formula: C7H6N4S
Formula Weight: 178.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 98-102°
Beilstein Reference: 609349
MDL No.: MFCD00005289
Formula:
C₇H₆N₄S Punto di fusione: 98…102 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005289 CAS Number: 6160-65-2 EINECS: 228-183-4 |