Stampa…
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 90% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
168480100 168480250
ACRO168480100EA 88.4 EUR
ACRO168480100 ACRO168480250
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 90% tech.
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Formula: C₇H₆N₄S
Punto di fusione: 96…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005289
CAS Number: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4
Visualizza i codici
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥88.0 %