Stampa…
1,1'-Carbonyldiimidazole
Fornitore: Novabiochem (Part of Merck)
Pericolo
8.51054.0100 8.51054.0025
01-62-0002-100EA 770 EUR
01-62-0002-100 01-62-0002-25
1,1'-Carbonyldiimidazole
1,1'-Carbonyldiimidazole
Formula: C₇H₆N₄O
Punto di fusione: 111…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005286
CAS Number: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01819