Stampa…
1,1'-Carbonyldiimidazole per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02301.0005 8.02301.0025 8.02301.0100 8.02301.0002 8.02301.2500
8.02301.0005EA 37.4 EUR
8.02301.0005 8.02301.0025 8.02301.0100 8.02301.0002 8.02301.2500
1,1'-Carbonyldiimidazole per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonyldiimidazole
Formula: C₇H₆N₄O
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di fusione: 111…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005286
CAS Number: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01819
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 116 - 120 °C
Molar Mass 162.15 g/mol
pH 7.7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C7H6N4O