Stampa…
1,1'-Carbonyldiimidazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
151810100 151810250 151811000 151815000
ACRO151810100EA 44.5 EUR
ACRO151810100 ACRO151810250 ACRO151811000 ACRO151815000
1,1'-Carbonyldiimidazole 97%
1,1'-Carbonyldiimidazole
Formula: C₇H₆N₄O
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005286
CAS Number: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3259
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01819
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %