2,4-Dimetilimidazolo ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 930-62-1
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 266°/733mm
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00022365
Formula:
C₅H₈N₂ Punto di ebollizione: 266 °C (733 mmHg) Punto di fusione: 84…88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022365 CAS Number: 930-62-1 EINECS: 213-221-4 UN: 3263 ADR: 8,III |