Stampa…
2,4-Dimetilimidazolo 90% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
210320050 210320250
ACRO210320050EA 59.2 EUR
ACRO210320050 ACRO210320250
2,4-Dimetilimidazolo 90% tech.
2,4-Dimetilimidazolo
Formula: C₅H₈N₂
Punto di ebollizione: 266 °C (733 mmHg)
Punto di fusione: 85…87 °C
MDL Number: MFCD00022365
CAS Number: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Viscous liquid or mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %