Stampa…
1,2-Dimetilimidazolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03245.0100 8.03245.0500
8.03245.0100EA 45.8 EUR
8.03245.0100 8.03245.0500
1,2-Dimetilimidazolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimetilimidazolo
Formula: C₅H₈N₂
Peso molecolare: 96,13 g/mol
Punto di ebollizione: 204 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 38 °C
Densità: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005294
CAS Number: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 30 - 40 °C
Molar Mass 96.13 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C