Stampa…
1,2-Dimetilimidazolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
B23544.14 B23544.22 B23544.36
B23544.14EA 20.3 EUR
B23544.14 B23544.22 B23544.36
1,2-Dimetilimidazolo ≥98%
1,2-Dimetilimidazolo
Purity: 98% CAS No.: 1739-84-0 Molecular Formula: C5H8N2 Formula Weight: 96.13 Flash Point: 92°(197°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 108457 MDL No.: MFCD00005294
Formula: C₅H₈N₂
Peso molecolare: 96,13 g/mol
Punto di ebollizione: 203…205 °C
Punto di fusione: 35…38 °C
Densità: 1,084
Flash Pt: 92 °C (197 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005294
CAS Number: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2