Stampa…
1,2-Dimetilimidazolo 96+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
159441000 159445000
ACRO159441000EA 39.1 EUR
ACRO159441000 ACRO159445000
1,2-Dimetilimidazolo 96+%
1,2-Dimetilimidazolo
Formula: C₅H₈N₂
Peso molecolare: 96,13 g/mol
Punto di ebollizione: 204 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 37…39 °C
Densità: 1,084 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005294
CAS Number: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to orange Crystals or crystalline mass or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (In methanol)
Residue after reduction ≤0.02 %