Stampa…
1-Benzylimidazole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L00802.06 L00802.14
L00802.06EA 34.1 EUR
L00802.06 L00802.14
1-Benzylimidazole ≥98%
1-Benzylimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 4238-71-5 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 68-73° Boiling Point: 310° MDL No.: MFCD00005296
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 310 °C
Punto di fusione: 68…73 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005296
CAS Number: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4