Stampa…
1-Benzylimidazole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
152250050 152250250 152251000
ACRO152250050EA 36.1 EUR
ACRO152250050 ACRO152250250 ACRO152251000
1-Benzylimidazole 99%
1-Benzylimidazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 310 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 68…71 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005296
CAS Number: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4
Visualizza i codici
Appearance Brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %