4-Metilimidazolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 822-36-6
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 49-57°
Boiling Point: 263°
Beilstein Reference: 1453
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00005201
Formula:
C₄H₆N₂ Punto di ebollizione: 263 °C Punto di fusione: 49…57 °C Densità: 1,020 Flash Pt: 157 °C (314 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005201 CAS Number: 822-36-6 EINECS: 212-497-3 UN: 3263 ADR: 8,III |