2-Metilimidazolo ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 693-98-1
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 155°(311°F)
Melting Point: 142-144°
Boiling Point: 267-268°
Beilstein Reference: 1368
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00005190
Formula:
C₄H₆N₂ Punto di ebollizione: 267…268 °C Punto di fusione: 142…144 °C Densità: 0,99 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 155 °C (311 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005190 CAS Number: 693-98-1 EINECS: 211-765-7 UN: 3259 ADR: 8,III |