Stampa…
2-Metilimidazolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
127000010 127001000 127005000
ACRO127000010EA 281 EUR
ACRO127000010 ACRO127001000 ACRO127005000
2-Metilimidazolo 99%
2-Metilimidazolo
Formula: C₄H₆N₂
Punto di ebollizione: 267 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 142…145 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005190
CAS Number: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %