1-Metilimidazolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 616-47-7
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -6°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 105197
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00005292
Formula:
C₄H₆N₂ Punto di ebollizione: 195…197 °C Punto di fusione: –6 °C Densità: 1,031 Flash Pt: 92 °C (197 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005292 CAS Number: 616-47-7 EINECS: 210-484-7 UN: 3267 ADR: 8,III |