Stampa…
1-Metilimidazolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
126991000 126995000 126990050
ACRO126991000EA 44.7 EUR
ACRO126991000 ACRO126995000 ACRO126990050
1-Metilimidazolo 99%
1-Metilimidazolo
Formula: C₄H₆N₂
Punto di ebollizione: 198 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005292
CAS Number: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA