Stampa…
Imidazolo ACS, Millipore®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1H-Imidazolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04716.0050 1.04716.0250 1.04716.1000
1.04716.0050EA 56.2 EUR
1.04716.0050 1.04716.0250 1.04716.1000
Imidazolo ACS, Millipore®
Imidazolo
Formula: C₃H₄N₂
Peso molecolare: 68,08 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 89…90 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005183
CAS Number: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=cef1519fe101242f86a833f84fb9c93cd03fbb86&prid=web&clid=SAPDAM