Stampa…
Imidazolo, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Pericolo
Synonyms: 1H-Imidazolo
4015-100 4015-25
4015-100EA 678 EUR
4015-100 4015-25
Imidazolo, Millipore®
Imidazolo
Formula: C₃H₄N₂
Peso molecolare: 68.08 g/mol
Punto di ebollizione: 255
Punto di fusione: 89…90 °C
Densità: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 135
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005183
CAS Number: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM