Stampa…
Imidazolo, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: 1H-Imidazolo
1747.0100EA 79.78 EUR
1747.0100 1747.9010
Imidazolo, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Imidazolo
Formula: C₃H₄N₂
Peso molecolare: 68.08 g/mol
Punto di ebollizione: 255
Punto di fusione: 89…90 °C
Densità: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 135
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005183
CAS Number: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay min. 99.5 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Melting Point 88 - 90 °C
Residue after Ignition max. 0.1 %