Stampa…
Imidazolo ≥99% per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
0527-100GEA 244 EUR
0527-100G 0527-50G 0527-1KG
Imidazolo ≥99% per biotecnologie
Imidazolo
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH. Universally applicable buffers for biochemistry must be water soluble, not interfere with biological processes or biological.
Formula: C₃H₄N₂
Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 89…90 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005183
CAS Number: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
DNasi Assente
Insolubili <= 0.1%
Punto di fusione 88 – 92 °C
pH (5%, Acqua) @25 °C 9.5 – 10.5
Proteasi Assente
Purezza >99%
RNasi Assente
Solubilità (20%, Acqua) Conforme