Stampa…
Imidazolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1H-Imidazolo
A10221.0E A10221.22 A10221.36 A10221.PG
A10221.0EEA 296 EUR
A10221.0E A10221.22 A10221.36 A10221.PG
Imidazolo ≥99%
Imidazolo
Purity: 99% CAS No.: 288-32-4 Molecular Formula: C3H4N2 Formula Weight: 68.08 Flash Point: 145°(293°F) Physical Form: Cryst flakes Density: 1.03 Appearance: White to cream Melting Point: 88-92° Boiling Point: 256° Beilstein Reference: 103853 Merck Reference: 14,4912 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00005183
Excellent for buffer use in pH range 6.2 - 7.8. Also an histamine antagonist.
Formula: C₃H₄N₂
Peso molecolare: 68.08 g/mol
Punto di ebollizione: 256 °C
Punto di fusione: 88…92 °C
Densità: 1.03
Flash Pt: 145 °C (293 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005183
CAS Number: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM