Imidazolo 99+%, crystalline
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1H-Imidazolo
301870010
301872500
301870025
ACRO301870010EA
203
EUR
ACRO301870010
ACRO301872500
ACRO301870025
Imidazolo 99+%, crystalline
Imidazolo
Formula:
C₃H₄N₂ Peso molecolare: 68,08 g/mol Punto di ebollizione: 255…256 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 86…90 °C Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005183 CAS Number: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN: 3263 ADR: 8,III Merck Index: 13,04935 |
Appearance | White to light yellow to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 90 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (On dry substance) |