Imidazolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1H-Imidazolo
122020020
122020050
122021000
122025000
122020100
ACRO122020020EA
437
EUR
ACRO122020020
ACRO122020050
ACRO122021000
ACRO122025000
ACRO122020100
Imidazolo 99%
Imidazolo
Formula:
C₃H₄N₂ Punto di ebollizione: 255…256 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 86…90 °C Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005183 CAS Number: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN: 3263 ADR: 8,III Merck Index: 13,04935 |
|
Appearance | White to light yellow Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |