Stampa…
4-Nitroimidazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitro-1H-imidazole, 5-Nitroimidazole, 5-Nitro-1H-imidazole
161600250 161601000 161605000
ACRO161600250EA 59.7 EUR
ACRO161600250 ACRO161601000 ACRO161605000
4-Nitroimidazole 98%
4-Nitroimidazole
Formula: C₃H₃N₃O₂
Peso molecolare: 113,08 g/mol
Punto di fusione: 303 °C (dec.)
Flash Pt: >200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005196
CAS Number: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %