Stampa…
2-Nitroimidazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Azomycin, 2-Nitro-1H-imidazole
L13546.MC L13546.ME
L13546.MCEA 55.3 EUR
L13546.MC L13546.ME
2-Nitroimidazole ≥98%
2-Nitroimidazole
Purity: 98% CAS No.: 527-73-1 Molecular Formula: C3H3N3O2 Formula Weight: 113.08 Melting Point: ca 287° dec. Beilstein Reference: 116444 Merck Reference: 14,921 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005185
Formula: C₃H₃N₃O₂
Peso molecolare: 113,08 g/mol
Punto di fusione: ∼ 287 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005185
CAS Number: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,921