Stampa…
Iodio tricloruro (Reattivo di Wijs) per la determinazione dell'indice di Iodio, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
2812.0500EA 89.7 EUR
2812.0500 2812.1000
Iodio tricloruro (Reattivo di Wijs) per la determinazione dell'indice di Iodio, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Iodio tricloruro (Reattivo di Wijs)
Formula: ICl₃
Punto di fusione: 63 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036291
CAS Number: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Visualizza i codici
Concentration 0.0994 - 0.1006 mol/l
Form Liquid
NIST traceable Confirmed