Iodio tricloruro (Reattivo di Wijs) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04772.0025
8.04772.0100
8.04772.4000
8.04772.4500
8.04772.4715
8.04772.4750
8.04772.4800
8.04772.4815
8.04772.2500
8.04772.0025EA
58.8
EUR
8.04772.0025
8.04772.0100
8.04772.4000
8.04772.4500
8.04772.4715
8.04772.4750
8.04772.4800
8.04772.4815
8.04772.2500
Iodio tricloruro (Reattivo di Wijs) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Iodio tricloruro (Reattivo di Wijs)
Formula:
ICl₃ Punto di fusione: 63 °C Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 40 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00036291 CAS Number: 865-44-1 EINECS: 212-739-8 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 13,05042 |
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 233.26 g/mol |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (64 °C) |
Density | 3.12 g/cm3 (20 °C) |
Hill Formula | Cl3I |
Chemical Formula | ICl3 |