Stampa…
Iodio monocloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04771.0100 8.04771.0250 8.04771.1000 8.04771.9003
8.04771.0100EA 89 EUR
8.04771.0100 8.04771.0250 8.04771.1000 8.04771.9003
Iodio monocloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Iodio monocloruro
Formula: ClI
Punto di ebollizione: 97,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 26 °C
Densità: 3,1 g/cm³ (29 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011354
CAS Number: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 3498
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 14 - 27 °C
Molar Mass 162.35 g/mol
Boiling Point 97 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.1 g/cm3 (29 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material