Iodio monocloruro ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Iodochloride
CAS No.: 7790-99-0
Molecular Formula: ClI
Formula Weight: 162.36
Physical Form: Crystalline/Liquid
Density: 3.182
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Dark red/black
Odour: Pungent
Melting Point: 25-27°
Boiling Point: 96-98°
Beilstein Reference: 3902972
Merck Reference: 14,5017
UN No.: 1792
MDL No.: MFCD00011354
Formula:
ClI Punto di ebollizione: 96…98 °C Punto di fusione: 25…27 °C Densità: 3,182 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011354 CAS Number: 7790-99-0 EINECS: 232-236-7 UN: 1792 ADR: 8,II Merck Index: 14,5017 |